Merck
SML2614
Sigma-Aldrich
Carboprost tromethamine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Carboprost trometamol, (15S)-15-methyl prostaglandin F2α tromethamine, (5Z,9a,11a,15E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid tris(hydroxymethyl)aminomethane salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
Seleccione un Tamaño
5 MG
57,20 €
25 MG
299,00 €
57,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
57,20 €
25 MG
299,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H47NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
489.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.77
57,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 18 to 24°, c = 1.0 in chloroform-d
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
Clave InChI
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Carboprost tromethamine is a metabolically stable synthetic analog of prostaglandin F2α. It is used clinically to treat severe postpartum bleeding and for the termination of pregnancy in the second trimester.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)