Saltar a
SML2603
GNE-9278
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Cyclohexyl-N-(7-hydroxy-5-methyl-2-propyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzenesulfonamide, GNE 9278, GNE9278
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
74,40 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
304,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N5O3S
Número CAS:
Peso molecular:
429.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
74,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=NC(CCC)=NN2C(O)=C1NS(C3=CC=C(C4CCCCC4)C=C3)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
GNE-9278 is a selective NMDAR, but not AMPAR, positive allosteric modulator (PAM fold enhancement Emax/EC50 = 5.5/0.74 μM/2A, 8.4/3.07 μM/2B,10.2/0.47 μM/2C, 7.9/0.32 μM/2D of gly EC50 (50 μM)-induced Ca++ influx in HEK293 co-expressing GluN1 & respective GluN2 subunit; Emax/EC50 = 4.6/3.2 μM/2A,12.4/15.7 μM/2B, 9.1/6.6 μM/2C, 14.9/6.7 μM/2D of 100 μM Glu-induced current in the presence of 50 μM gly using respective GluN1/GluN2 oocytes). GNE-9278 targets transmembrane domain (TMD) extracellular surface of agonist-bound NMDARs, stabilizing NMDARs in an activated state by slowing L-L-glu & gly off-rate.
Selective NMDAR, but not AMPAR, positive allosteric modulator (PAM) that targets TMD extracellular surface of ligand-bound NMDARs and slows L-Glu/Gly dissociation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU057121SML2580EHU221501
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Gne
description
≥98% (HPLC)
description
targeting human ZBTB22
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)