SML2596
Sphynolactone-7
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl 4-(4-butoxyphenylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate, SPL-7, SPL7
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCOC1=CC=C(S(N2CCN(C(OC3C=C(C)C(O3)=O)=O)CC2)(=O)=O)C=C1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable