Saltar a
SML2556
Pt-ttpy
>97% (NMR)
Sinónimos:
(SP-4-2)-Chloro[4′-(4-methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine-κN1,κN1′,κN1′′]-Platinum(1+) chloride, Tolylterpyridin-platin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
78,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
365,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17Cl2N3Pt
Número CAS:
Peso molecular:
589.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
78,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>97% (NMR)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CC(C3=[N+]4C=CC=C3)=[N+]5C(C6=CC=CC=[N+]6[Pt-2]54Cl)=C2)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C22H17N3.2ClH.Pt/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20;;;/h2-15H,1H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
UWAUJHRZLKCPPX-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
G-quadruplex ligand that potently induces significant telomere-associated DNA damage in cancer cells
Pt-ttpy, a metallo-organic complex, is a G-quadruplex ligand that potently induces significant telomere-associated DNA damage in cancer cells. It inhibits telomerase and/or telomere functions. Pt-ttpy induces number of chromatin defects in mitosis including chromatin bridges, ultrafine bridges (UFBs), and double-stranded breaks (DSBs).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
496375
description
>97% (NMR)
description
98%
form
powder
form
-
assay
>97% (NMR)
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
solubility
-
color
faint yellow to dark orange
color
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)