Merck
SML2544
Sigma-Aldrich
NSC49652
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(pyridin-3-yl)-2-propen-1-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
87,30 €
25 MG
355,00 €
87,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
87,30 €
25 MG
355,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
87,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=CC=C1C(/C=C/C2=CN=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-6-2-1-5-12(13)14(17)8-7-11-4-3-9-15-10-11/h1-10,16H/b8-7+
Clave InChI
CRWNZUBUBIULHB-BQYQJAHWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NSC49652 is a orally active, potent and selective inhibitor of death receptor p75NTR (p75 neurotrophin receptor) that targets the interfaces between transmembrane domains (TMDs). NSC49652 induces profound conformational changes and triggers p75NTR dependent cancer cell death. It inhibits the growth of cancer in melanoma mouse model.
orally active, potent and selective inhibitor of death receptor p75NTR that targets the interfaces between transmembrane domains
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eddy T H Goh et al.
Cell chemical biology, 25(12), 1485-1494 (2018-10-09)
Small molecules offer powerful ways to alter protein function. However, most proteins in the human proteome lack small-molecule probes, including the large class of non-catalytic transmembrane receptors, such as death receptors. We hypothesized that small molecules targeting the interfaces between