Merck
SML2538
Sigma-Aldrich
KL-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(5-Chloro-2-methylphenyl)-4-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-4-oxo-2-butenamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13ClFNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
333.74
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC=C(Cl)C=C1NC(/C(O)=C/C(C2=CC=C(F)C=C2)=O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Disruptor of SEC (super elongation complex)
KL-2 is a disruptor of the super elongation complex (SEC). KL-1 blocks the interactions of positive transcription elongation factorb (P-TEFb) and the SEC-scaffolding protein AFF4 resulting in decreased Polymerase II (Pol II) activity and production of Pol II-transcribed genes. KL-2 was shown to cause downregulation of heat shock genes, and was non-toxic and active in an animal model of cancer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Kaiwei Liang et al.
Cell, 175(3), 766-779 (2018-10-20)
The super elongation complex (SEC) is required for robust and productive transcription through release of RNA polymerase II (Pol II) with its P-TEFb module and promoting transcriptional processivity with its ELL2 subunit. Malfunction of SEC contributes to multiple human diseases