Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 59,50 € 50,57 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H12F6N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
502.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
50,57 €
Precio de catálogo59,50 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
InChI key
VEVNLJLJLVESLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DJ-V-159 is an agonist of GPRC6A, a family C G protein coupled receptor proposed to be master regulator of energy metabolism. GPRC6A is the receptor for osteocalcin, basic amino acids (e.g., L-Arginine), cations (e.g., calcium), and is a membrane receptor for testosterone. DJ-V-159 activated GPRC6A at 0.2 nM concentrations and stimulated GPRC6A-mediated ERK phosphorylation and cAMP accumulation in GPRC6A expressing HEK-293 cells. DJ-V-159 was found to stimulate insulin secretion from mouse β-cells and and lower serum glucose in wild-type mice.
GPRC6A agonist found to stimulate insulin secretion from mouse β-cells and and lower serum glucose in wild-type mice
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?