Saltar a
SML2525
Tafluprost
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
176,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
666,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H34F2O5
Número CAS:
Peso molecular:
452.53
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\C1C(CC(C1C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)O)O
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
InChI key
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L1167B6309S8692
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), oil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
oil
form
oil
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to yellow
color
colorless to yellow
color
light yellow
color
colorless to yellow-brown
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)