Saltar a
SML2522
Diprovocim-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3S,3′S,4S,4′S)-1,1′-(1,4-Phenylenedicarbonyl)bis[N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-3,4-pyrrolidinedicarboxamide, 3,4-Pyrrolidinedicarboxamide, 1,1′-(1,4-phenylenedicarbonyl)bis[N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-, (3S,3′S,4S,4′S)-
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
165,00 €
140,25 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
666,00 €
566,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H56N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
909.08
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
140,25 €
Precio de catálogo165,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N7(C[C@H]([C@@H](C7)C(=O)N[C@@H]%10[C@H](C%10)c%11ccccc%11)C(=O)N[C@@H]8[C@H](C8)c9ccccc9)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)N2C[C@H]([C@@H](C2)C(=O)N[C@@H]5[C@H](C5)c6ccccc6)C(=O)N[C@@H]3[C@H](C3)c4ccccc4
InChI key
ABZBNXFGYUSVCJ-UYMKNZQYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of toll-like receptors TLR2 and TLR1
Diprovocim-1 is a potent agonist of toll-like receptors TLR2 and TLR1 with an EC50 value of 100 pM. Diprovocim-1 was shown to synergize with anti-PD-L1 treatment, inhibiting tumor growth, generating long-term antitumor memory, and curing or prolonging survival of mice engrafted with the murine melanoma B16-OVA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML234554764799718
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)