Saltar a
SML2500
Senicapoc
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-fluoro-α-(4-fluorophenyl)-α-phenyl-Benzeneacetamide, ICA 17043
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
90,70 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
369,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15F2NO
Número CAS:
Peso molecular:
323.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C(C1=CC=C(F)C=C1)(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H15F2NO/c21-17-10-6-15(7-11-17)20(19(23)24,14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(22)13-9-16/h1-13H,(H2,23,24)
InChI key
SCTZUZTYRMOMKT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KCa3.1 channel blocker
Senicapoc (ICA-17043) is an inhibitor of the calcium-activated K+ channel KCa3.1, also known as the Gardos channel, which plays a role in K+ loss and dehydration of sickled red blood cells. Senicapoc blocks calcium-induced rubidium flux in human RBCs with and IC50 of 11 nM and prevents RBC dehydration in a transgenic mouse sickle cell disease model. It has been investigated for a number of possible uses, which include antimalarial activity, idiopathic pulmonary fibrosis, glioblastoma, lung cancer, non-alcoholic liver disease, hereditary xerocytosis, suppression of microglial activation in stroke, and immune system disorders.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1035SML0440SML0262
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)