Saltar a
SML2472
UPGL00004
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Phenyl-N-(5-(4-((5-(2-phenylacetamido)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino)piperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-[5-[4-[[5-[(2-Phenylacetyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]-1-piperidinyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzeneacetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,20 €
65,62 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
314,00 €
266,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H26N8O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
534.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
65,62 €
Precio de catálogo77,20 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(S2)=NN=C2N(CC3)CCC3NC4=NN=C(NC(CC5=CC=CC=C5)=O)S4
InChI
1S/C25H26N8O2S2/c34-20(15-17-7-3-1-4-8-17)27-23-30-29-22(36-23)26-19-11-13-33(14-12-19)25-32-31-24(37-25)28-21(35)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19H,11-16H2,(H,26,29)(H,27,30,34)(H,28,31,35)
InChI key
MRYCNTHLPRENBA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UPGL00004, a BPTES analog, is an orally available, potent and selective inhibitor of glutaminase C (GAC) that potently inhibits the growth of triplenegative breast cancer cells. UPGL00004 directly binds to the allosteric site at GAC.
orally available, potent and selective inhibitor of glutaminase C (GAC)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0601
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to pink
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)