Saltar a
SML2458
M090
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1R,2R,3R,5S)-N-((3-Cyclopropylthiophen-2-yl)methyl)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine, 3-Cyclopropyl-N-[(1R,2R,3R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]-2-thiophenemethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27NS
Número CAS:
Peso molecular:
289.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to very dark brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](NCC2=C(C3CC3)C=CS2)C[C@H]4C(C)(C)[C@@H]1C4
InChI
1S/C18H27NS/c1-11-15-8-13(18(15,2)3)9-16(11)19-10-17-14(6-7-20-17)12-4-5-12/h6-7,11-13,15-16,19H,4-5,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,15-,16-/m1/s1
InChI key
MTOZOUMZDHSFBE-WXYCVUISSA-N
Biochem/physiol Actions
M090 is a potent inhibitor of influenza A hemagglutinin that is effective against amantadine-resistant and oseltamivir-resistant viruses.
TB Hemagglutinin (HA) inhibitor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)