Merck
SML2457
Sigma-Aldrich
Amgen16
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-((1-(2-Amino-5-chloropyrimidin-4-yl)indolin-6-yl)ethynyl)cyclopentanol, 1-[2-[1-(2-Amino-5-chloro-4-pyrimidinyl)-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl]ethynyl]cyclopentanol, Amgen 16
Seleccione un Tamaño
5 MG
84,20 €
25 MG
339,00 €
84,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
84,20 €
25 MG
339,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
354.83
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
84,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=NC=C(C(N2CCC3=C2C=C(C=C3)C#CC4(CCCC4)O)=N1)Cl
InChI
1S/C19H19ClN4O/c20-15-12-22-18(21)23-17(15)24-10-6-14-4-3-13(11-16(14)24)5-9-19(25)7-1-2-8-19/h3-4,11-12,25H,1-2,6-8,10H2,(H2,21,22,23)
Clave InChI
KJIQYGRWNLGGMI-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Amgen16 is an NF-κB-inducing kinase (NIK) inhibitor that selectively disrupts noncanonical NF-κB activation in U-2 OS cells (lymphotoxin β receptor LTβR-/TWEAK recetor FN14-mediated p52 nuclear translocation IC50 = 417 nM/2.517 μM) without affecting canonical NF-κB activation (TNF-α-stimulated p65 (RelA) nuclear translocation IC50 >30 μM). Likewise, Amgen16 (1 μM, 30 min pretreatment) selectively inhibits NFKB2 (p100) mRNA production upon noncanonical NF-κB activation (by 84%; 20 ng/mL TWEAK for 4 h), while exhibiting much smaller effect against canonical NF-κB stimulator-induced NFKB2 production (by 36%; 10 ng/mLTNFα for 4 h).
NF-κB-inducing kinase (NIK) inhibitor that selectively disrupts noncanonical over canonical NF-κB activation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kate L Henry et al.
Science signaling, 11(541) (2018-08-02)
Members of the family of nuclear factor κB (NF-κB) transcription factors are critical for multiple cellular processes, including regulating innate and adaptive immune responses, cell proliferation, and cell survival. Canonical NF-κB complexes are retained in the cytoplasm by the inhibitory