Merck
SML2442
Sigma-Aldrich
MS417
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid methyl ester, GTPL 7512, Methyl 2-[(6S,Z)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetate
Seleccione un Tamaño
5 MG
110,00 €
25 MG
292,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
110,00 €
25 MG
292,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
414.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to very dark brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Clave InChI
GGRCIHACOIMRKY-HNNXBMFYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MS417, a (+)-JQ1 analog, is a potent inhibitor of bromodomain-containing protein 4 (BRD4) that is highly specific for BRD4-BD1 and BRD4-BD2. MS417 binds with similar affinity to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 (Kd =36.1, and 25.4 nM), while bulky tBu of JQ1 prevents tight binding to the cavity at BD1.
potent broad spectrum BET (Bromodomain and Extra-Terminal domain) bromodomain inhibitor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)