Merck
SML2388
Sigma-Aldrich
SW157765
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(2-Furanyl)-N-[2-(4-pyridinyl)-5-benzoxazolyl]-2-propenamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
74,20 €
25 MG
302,00 €
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
74,20 €
25 MG
302,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H13N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
331.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c2cc3nc([o]c3cc2)c4ccncc4)C(=O)\C=C\c1[o]ccc1
InChI
1S/C19H13N3O3/c23-18(6-4-15-2-1-11-24-15)21-14-3-5-17-16(12-14)22-19(25-17)13-7-9-20-10-8-13/h1-12H,(H,21,23)/b6-4+
Clave InChI
QSSYRORXXFTVFI-GQCTYLIASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SW157765 is a selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8), which exhibit potent anticancer activity on KRAS/KEAP1 mutant NSCLC cells that selectively depend on GLUT8 for glucose intake to support serine biosynthesis.
selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elizabeth A McMillan et al.
Cell, 173(4), 864-878 (2018-04-24)
Diversity in the genetic lesions that cause cancer is extreme. In consequence, a pressing challenge is the development of drugs that target patient-specific disease mechanisms. To address this challenge, we employed a chemistry-first discovery paradigm for de novo identification of