Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 176,00 € 149,60 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O7
Número CAS:
Peso molecular:
486.60
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
149,60 €
Precio de catálogo176,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C1C(C2[C@@]([C@@H]3C(C4([C@](C(=C3)C)(C(=O)C(C4=O)C)C)C(=O)OC)(CC2)C)(CC1)C=O)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C28H38O7/c1-15-13-19-25(6,28(23(33)34-8)22(32)16(2)21(31)26(15,28)7)11-9-18-24(4,5)20(35-17(3)30)10-12-27(18,19)14-29/h13-14,16,18-20H,9-12H2,1-8H3/t16?,18?,19-,20?,25?,26+,27+,28?/m0/s1
InChI key
GRBXNADBNJGZRK-BCMOVVIDSA-N
Biochem/physiol Actions
Andrastin A is a meroterpenoid protein farnesyltransferase inhibitor with anticancer activity. It has been shown to inhibit the farnesyltransferase activity of the oncogenic Ras proteins and inhibit the efflux of anticancer drugs from multidrug-resistant cancer cells.
Farnesyltransferase inhibitor with anticancer activity; mycotoxin
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description ≥65% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?