Documentos clave
SML2344
Sigma-Aldrich
SJB3-019A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Pyridin-3-yl)napthalo(-2,3-d)oxazole-4,9-dione
Seleccione un Tamaño
5 MG
50,12 €
25 MG
231,00 €
50,12 €
Precio de catálogo71,60 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
50,12 €
25 MG
231,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.25
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
50,12 €
Precio de catálogo71,60 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to very dark gray
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
potent USP1 inhibitor that induces ID1 degradation, upregulation of p21 and cytoxicity in K562 and other leukemic cell lines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Helena Mistry et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(12), 2651-2662 (2013-10-17)
Inhibitor of DNA binding 1 (ID1) transcription factor is essential for the proliferation and progression of many cancer types, including leukemia. However, the ID1 protein has not yet been therapeutically targeted in leukemia. ID1 is normally polyubiquitinated and degraded by