Merck
SML2336
Sigma-Aldrich
Sk052-145-2
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
4-(Cyclopentyloxy)-5-methoxy-2-nitro-N-(5-(pentan-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzamide, Lipoprotein signal peptidase inhibitor, Lsp inhibitor
Seleccione un Tamaño
5 MG
80,50 €
25 MG
227,50 €
80,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
80,50 €
25 MG
227,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N4O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
434.51
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
80,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=NN=C(C(CC)CC)S1)C2=CC(OC)=C(OC3CCCC3)C=C2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H26N4O5S/c1-4-12(5-2)19-22-23-20(30-19)21-18(25)14-10-16(28-3)17(11-15(14)24(26)27)29-13-8-6-7-9-13/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,21,23,25)
Clave InChI
QRUAZOLDUDHNBK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sk052-145-2 is a potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp). Sk052-145-2 potently inhibits growth of E. Coli in a presence of polymyxin B nonapeptide (PMBN).
potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Seiya Kitamura et al.
Cell chemical biology, 25(3), 301-308 (2018-01-18)
As resistance to antibiotics increases, the exploration of new targets and strategies to combat pathogenic bacteria becomes more urgent. Ideal protein targets are required for viability across many species, are unique to prokaryotes to limit effects on the host, and have