Saltar a
SML2328
BD064
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
B-[5-[[[1-[3-(4-Ethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]ethyl][2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetyl]amino]methyl]-2-fluorophenyl]boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
84,10 €
71,48 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H28BF5N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
666.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
71,48 €
Precio de catálogo84,10 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(C2=CC=C(OCC)C=C2)C(C(N(C(CC3=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C3)=O)CC4=CC(B(O)O)=C(F)C=C4)C)=NC5=NC=CC=C51
Biochem/physiol Actions
BD064 is a probe-dependent and biased negative allosteric modulator (NAM) of the chemokine receptor CXCR3 signaling that preferentially inhibits CXCL11-mediated ?-arrestin 2 recruitment over G protein activation.
biased negative allosteric modulator of the chemokine receptor CXCR3 signaling that preferentially inhibits CXCL11-mediated β-arrestin 2 recruitment
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2274SML1381SML2242
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed), H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)