Saltar a
SML2310
Thiodigalactoside
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Thiodigalactoside, β-D-Galactopyranosyl 1-thio-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosylthio-β-D-galactopyranoside, TDG, D-Galactopyranosyl-β-D-thiogalactopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
44,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O10S
Número CAS:
Peso molecular:
358.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
44,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O10S/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1
InChI key
SYKYBMOFPMXDRQ-VVLLKYQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiodigalactoside (TDG)is a potent inhibitor of galectin-1 (GAL1) that suppress tumor growth by inhibiting multiple cancer enhancing activities of galectin-1, including immune cell dysregulation, angiogenesis and protection against oxidative stress. Thiodigalactoside reverses galectin-1-induced cisplatin resistance in HCC cells. Thiodigalactoside significantly reduces body weight gain in diet-induced obese rats.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N1752M8146S9811
description
≥98% (HPLC)
description
powder
description
-
description
reagent for selection of recombinant bacterial clones
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 50 mg/mL
color
white to beige
color
white
color
white
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)