Merck
SML2289
HBT1
Sinónimos:
2-(((5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, N-[3-(Aminocarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1-acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17F3N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
386.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C16H17F3N4O2S/c1-8-6-11(16(17,18)19)22-23(8)7-12(24)21-15-13(14(20)25)9-4-2-3-5-10(9)26-15/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,20,25)(H,21,24)
InChI key
PHLXSNIEQIKENK-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
O=C(N)C1=C(NC(CN2C(C)=CC(C(F)(F)F)=N2)=O)SC3=C1CCCC3
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
SML1693SML1781SML2242
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
AMPA-R potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons
HBT1 is an AMPA-R [alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptor] potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons. HBT1 binds to ligand-binding domain of AMPA-R in glutamate dependent manner.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Akiyoshi Kunugi et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 364(3), 377-389 (2018-01-05)
α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptor (AMPA-R) potentiators with brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-induction potential could be promising as therapeutic drugs for neuropsychiatric and neurologic disorders. However, AMPA-R potentiators such as LY451646 have risks of narrow bell-shaped responses in pharmacological effects, including in