Saltar a
SML2244
AC1903
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-Furanylmethyl)-1-(phenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,20 €
65,62 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3O
Número CAS:
Peso molecular:
303.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
65,62 €
Precio de catálogo77,20 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=CC=CC=C1N=C(NCC3=CC=CO3)N2CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C19H17N3O/c1-2-7-15(8-3-1)14-22-18-11-5-4-10-17(18)21-19(22)20-13-16-9-6-12-23-16/h1-12H,13-14H2,(H,20,21)
InChI key
OECUWHDVQIITIS-UHFFFAOYSA-N
Application
AC1903 has been used as a drug candidate in a high-throughput agar colony formation assay to identify its therapeutic efficiency against medulloblastoma.
Biochem/physiol Actions
AC1903 is a specific inhibitor of TRPC5, the transient receptor potential canonical channel 5, a Ca2+ permeable nonselective cation channel highly expressed in brain and kidney. AC1903 did not inhibit TRPC4 or TRPC6 currents and showed no off-target effects in kinase profiling assays. It specifically blocked TRPC5 channel activity in glomeruli of proteinuric rats, suppressed severe proteinuria, showing a therapeutic benefit in a rat model of hypertensive proteinuric kidney disease.
Specific inhibitor of TRPC5
Chronic administration of AC1903 averts the loss of podocytes in a transgenic rat model of focal segmental glomerulosclerosis (FSGS).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Is this compound reconstituted with bactrostatic water like a peptide? 
    1 respuesta
    1. This product is supplied as a powder and should be prepared as a stock solution by dissolving in DMSO at 2 mg/mL. The DMSO stock can then be diluted into the desired aqueous buffer or culture medium as needed. Higher stock concentrations may be limited by solubility and can vary by lot. This material is not sterile and should be sterile-filtered prior to use in cell culture. Please see the link below to access a Certificate of lot interest: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml2244#product-documentation
      ¿Le ha resultado útil?