Saltar a
SML2173
NS3861
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(3-Bromo-2-thienyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene, NS 3861
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
251,00 €
213,35 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
284.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
213,35 €
Precio de catálogo251,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=C(SC=C1)C2=CC(N3C)CCC3C2
InChI key
ZJCNRVHZJADROC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α3β2 heteromeric neuronal nAChRs agonist
NS3861 is a neuronal nicotinic receptor agonist that selectively activates α3 containing nAChRs and it displays higher efficacy at the α3β2 receptor compared with the α3β4 receptor. NS3861 does not activate α4 containing receptors. NS3861 was reported to reverse chronic opioid-induced constipation in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2791SML0242SML1260
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)