Saltar a
SML2153
TAM1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Hydroxy-4-[(4-methyl-1-piperidinyl)methyl]-2-phenyl-3-benzofurancarboxylic acid ethyl ester Hydrochloride
para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
429.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
TAM1 is an inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13. TAM1 binds to Pks13 TE domain. TAM1 exhibit a potent bactericidal activity against Mycobacterium Tuberculosis H37Rv strain.
inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1785SML1010SML0860
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)