Saltar a
SML2140
TCS 401
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(Carboxycarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, TCS-401, TCS401
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
126,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O5S · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
270.26 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C(=O)O)C(=O)O)CC[N+H2]C2.[Cl-]
InChI key
LQGCAMWQDSYOAY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B); insulin receptor sensitizing agent.
TCS 401 is a selective inhibitor of protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), which plays a key role in the negative regulation of the insulin signaling pathway, contributing to insulin resistance. It exhibited Ki values of 290 nM for PTP1B, with greater than 100-fold or more selectivity compared to other phosphatases. Inhibition of PTP1B by TCS 401 has been shown to sensitize the insulin signaling pathway and increase dopamine release in response to insulin. TCS-401 has also been shown to promote endothelial cell motility and to induce differentiation of retinal pigment epithelial cells toward improved contractility and motility.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0545SML0916SML2413
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to light brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)