Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H26N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
470.59
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C2=CC=CC=C2N=C1SCC(N3CCC[C@H]3C(NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5)=O)=O
InChI
1S/C27H26N4O2S/c1-30-23-15-8-7-14-22(23)29-27(30)34-18-25(32)31-17-9-16-24(31)26(33)28-21-13-6-5-12-20(21)19-10-3-2-4-11-19/h2-8,10-15,24H,9,16-18H2,1H3,(H,28,33)/t24-/m0/s1
InChI key
YSBGRVXJEMSEQY-DEOSSOPVSA-N
Biochem/physiol Actions
TCS-1102 (DORA-1) is a high-affinity (Ki = 3 nM against [3H]-TCS-1102 for binding hOX1R and Ki = 0.2 nM against [3H]-pyrrolylphenyl analog for binding hOX2R) dual orexin receptor antagonist (DORA) that potently inhibits calcium mobilization in hOX1R & hOX2R CHO transfectants (IC50 = 17 & 4 nM, respectively). TCS-1102 promotes sleep (50-100 mg/kg p.o.), decreases fear/anxiety (10-20 mg/kg i.p.), and inhibits ADL-orexin B peptide-induced locomotion (by 56%/74%/100% with 15/50/100 mg/kg i.p. 30 min before ADL-XB ICV injection) with good pharmacokinetic properties, brain penetration (Brain/plasma conc. = 2.37 μM/3.50 μM 3 hrs post 100 mg/kg i.p.), and oral availability (Cmax/AUC(0–24h) = 1.21 μM/6.8 μM h and 3.01 μM/12.5 μM h, respectively post 50 and 100 mg/kg p.o. dosage) in rats in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?