Saltar a
SML2087
SJ000291942
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
2-(4-Ethylphenoxy)-N-(4-fluoro-3-nitrophenyl)-acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
98,40 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
318.30
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
98,40 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=CC=C(OCC(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(F)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C16H15FN2O4/c1-2-11-3-6-13(7-4-11)23-10-16(20)18-12-5-8-14(17)15(9-12)19(21)22/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
YSZJLXPXVFGTNK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Activator of Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaling
SJ000291942 is an activator of Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaling with an EC50 value < 1 μM. Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) are a group of growth factors and cytokines were originally discovered by their ability to induce the formation of bone and cartilage, but are now considered to constitute a group of pivotal morphogenetic signals, orchestrating tissue architecture throughout the body. SJ000291942 was shown to ventralize zebrafish embryos, activate SMAD1/5/8 phosphorylation, and induce the differentiation of C2C12 myoblasts to osteoblasts in manner consistent with BMP4 activation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B2680B3555B1814
description
≥98% (HPLC)
description
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
color
white to beige
color
-
color
white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)