Saltar a
SML2017
Compound C108
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-2-[1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]hydrazide-benzoic acid, 2-Hydroxy-N′-[1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]benzohydrazide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
90,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
333,00 €
283,05 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
270.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C=CC=C1)C(C)=NNC(C2=C(C=CC=C2)O)=O
Biochem/physiol Actions
C108 is a small molecule that exhibits cancer-selective cytotoxicity (Viability = 100%/MCF-10A vs. 50%/BT-474, 67%/4T1, 70%/MDA-MB-231 & MDA-MB-453 post 48 h 1 μM C108 treatment) and synergizes with low dose paclitaxel in reducing ALDH-positive tumor-initiating cells (TIC poulation = 56.6%/control, 60.6%/0.1 μM paclitaxel alone, 47.4%/1 μM C108 alone, 7.3%/combined treatment for 24 h in BT474 breast cancer cultures) by targeting stress granule-associated protein G3BP2 (GAP SH3 domain-binding protein 2). Likewise, C108 pretreatment prior to xenografting greatly reduces BT-474 tumor-initiating frequency (from 1/175 to 1/1103 by limiting dilution xenograft assays) in mice in vivo. G3BP2 is reported to bind and stabilize SART3 mRNA, thereby indirectly regulating the core pluripotency transcription factors Oct-4 and Nanog critically involved in ESC self-renewal and breast tumor initiation.
G3BP2 inhibitor that exhibits cancer-selective toxicity and synergizes with low dose paclitaxel against tumor-initiating cell (TIC) population in breast cancer cultures.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1970SML0340SML1999
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to beige
color
light yellow to dark orange
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)