Saltar a
SML1996
S3226
≥98% (HPLC), sodium-hydrogen exchanger 3 inhibitor, powder
Sinónimos:
3,3′-(4-Methyl-1,2-phenylene)bis[N-(aminoiminomethyl)-2-methyl-2-propenamide] dihydrochloride, S 3226, S-3226
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
126,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
443,00 €
376,55 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N6O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
415.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
S3226, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N=C(N)N)C(C)=CC1=CC(C)=CC=C1C=C(C)C(NC(N)=N)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
KFFCDWFEJMZQKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective NHE3 (NHE-3) inhibitor for studying NHE3 in cultures and in animals in vivo.
S3226 is a potent and selective NHE3 (NHE-3) inhibitor (IC50 = 20 nM/human NHE3, 3.6 μM/human NHE1, 80 μM/rabbit NHE2) for studying NHE3 physiological as well as pathophysiological roles in kidney and gastrointestinal disorders in vitro and in animal models in vivo.
S3226 is also known as {3-[2-(3-guanidino-2-methyl-3-oxo-propenyl)-5-methyl-phenyl]-N-isopropylidene-2-methyl-acrylamide dihydro-chloride}. S3226 is used to explore the physiological and pathophysiological functions of sodium-hydrogen exchanger 3 (NHE3) in animal models. It is a bismethacryloyl guanidine derivative.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1510SML0853SML0667
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)