Saltar a
SML1902
ISAM-140
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-Isopropyl 4-(Furan-2-yl)-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate, 4-(2-Furanyl)-4,10-dihydro-2-methyl-pyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
326,00 €
277,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
277,10 €
Precio de catálogo326,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C2=CC=CO2)N3C(N1)=NC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11(2)25-18(23)16-12(3)20-19-21-13-7-4-5-8-14(13)22(19)17(16)15-9-6-10-24-15/h4-11,17H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
NYHLRBMDXQBOIB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR).
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR). ISAM-140 exhibits remarkable selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptors.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1816SML2039SML2195
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)