Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 124,00 € 105,40 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 409,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H29ClN2O2 ·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
389.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
105,40 €
Precio de catálogo124,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC)CCC2CCN(CCCC)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H29ClN2O2.ClH/c1-3-4-9-22-10-7-14(8-11-22)5-6-18(23)15-12-16(20)17(21)13-19(15)24-2;/h12-14H,3-11,21H2,1-2H3;1H
InChI key
XVBGLZNYWUUAFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A selective and potent 5-HT4 partial agonist with in vitro and in vivo efficacy.
RS 67333 is a selective, high affinity (pKi = 8.7 for the 5-HT4 binding site in guinea-pig striatum) partial agonist toward 5-HT4 receptor that relaxes carbachol-contracted rat oesphageal muscularis mucosae ex vivo (pEC50/%reversal = 8.7/50 with RS 67333 vs. 8.2/100 with 5-HT) and induces tachycardia (tachyarrhythmia) of anaesthetized micropigs in vivo (ED50 via i.p. in μg/kg over max heart rate increase in beats/min = 4.9/35 with RS 67333 vs. 3.2/95 with 5-HT). RS 67333 is also reported to show high affinity for sigma receptors (pKi = 8.9/σ1 and 8.0/σ2), while exhibiting much reduced affinity toward a panel of other receptors, including 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 (pKi <6.4), muscarinic receptors (pKi = 5.2/M1 & 5.3/M2), and adrenoceptors (pKi <6.7 for α1A, α1B, α2A, α2B, β1, β2).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description targeting mouse Stk35 | description - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition protect from light |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?