Merck
SML1865
Sigma-Aldrich
Rbin-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BrN4S
Número de CAS:
Peso molecular:
335.22
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin that inhibits eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-2 directly targets AAA+ ATPase Midasin.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable