Saltar a
SML1818
Pirodavir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]-benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-[2-[1-(6-methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoate, R 77975, R-77975, R77,975
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
515,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
369.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
515,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(OCCC2CCN(C3=NN=C(C)C=C3)CC2)C=C1
InChI
1S/C21H27N3O3/c1-3-26-21(25)18-5-7-19(8-6-18)27-15-12-17-10-13-24(14-11-17)20-9-4-16(2)22-23-20/h4-9,17H,3,10-15H2,1-2H3
InChI key
KCHIOGFOPPOUJC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pirodavir is a broad-spectrum antipicornavirus agent that targets viral capsid protein VP1. Pirodavir is a broad spectrum inhibitor of human rhinovirus (HRV).
Pirodavir is a broad-spectrum antipicornavirus agent.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU018301
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Tmem50b
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)