Merck
SML1801
Sigma-Aldrich
CeMMEC13
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H16N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
336.34
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C1=C2C=CC=C1)C(C=C2C(NC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CeMMEC13 is a potent inhibitor of the second bromodomain of the transcription initiation factor TAF1 with an an IC50 value of 2.1 μM and with minimal inhibition of BRD4, BRD9, CREBBP, or EP300. CeMMEC13 was found to synergize with BRD4 inhibitor (S)-JQ1 to arrest the proliferation of leukemia cell line THP1 and lung adenocarcinoma cell line H23.
CeMMEC13 is a potent inhibitor of the second bromodomain of the transcription initiation factor TAF1.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)