Merck
SML1800
Sigma-Aldrich
JK-2
≥90% (NMR)
Sinónimos:
Lithium 2-(phenylphosphonothioylamino)-3-phenylpropanoate
Seleccione un Tamaño
5 MG
110,00 €
25 MG
443,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
110,00 €
25 MG
443,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14NO3PS · 2Li
Peso molecular:
333.20
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (NMR)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=P(C1=CC=CC=C1)([O-])NC(C([O-])=O)CC2=CC=CC=C2.[Li+].[Li+]
InChI
1S/C15H16NO3PS.2Li/c17-15(18)14(11-12-7-3-1-4-8-12)16-20(19,21)13-9-5-2-6-10-13;;/h1-10,14H,11H2,(H,17,18)(H2,16,19,21);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
JYJXLPYKDMREAV-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JK-2 is a phosphorothioate-based hydrogen sulfide (H2S) donor that shows greatly accelerated H2S release upon protonation-induced intramolecular cyclization at acidic pH ([H2S]/time/pH = 94 μM/4.5 min/pH 5.0, 84 μM/4.5 min/pH 6.0, 36 μM/90 min/pH 7.4, 21 μM/90 min/pH 8.0 with JK-2; [JK-2] = 100 μM at time 0) and is superior to GYY4137 in H2S generation both in buffer (<5 μM H2S/90 min/pH 5.0-8.0 with GYY4137) and in cells without cytotoxicity up to 400 μM in H9c2 and HeLa cultures. JK-2 protects H9c2 rat myoblasts from anoxia/reoxygenation (A/R; 1 hr 2% O2, then 6 hr reoxygenation with 400 μM H2O2) treatment (100% vs. 60% viability with or without 25 μM JK-2) and is efficacious in reducing infarct size per area-at-risk (INF/AAR) upon myocardial ischemia-reperfusion (MI/R) injury induction in mice in vivo (55% and 56% INF/AAR redcution with 50 μg/kg and 100 μg/kg, respectively, via intracardiac injection).
JK-2 is a phosphorothioate-based hydrogen sulfide (H2S) donor..
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)