Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 135,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17ClF3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
399.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)CC(O)=O)CC2=CC=CC(Cl)=C2
InChI key
QOSIJVVNNGXEKE-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
An acetamidophenylbutanoate derivative with inverse agonist and antagonist activity against human, but not mouse or rat, FFA2 (GPR43)
CATPB is an acetamidophenylbutanoate derivative with inverse agonist and antagonist activity against human, but not mouse or rat, FFA2 (GPR43). CATPB inhibits both constitutive and propionate (C3) -stimulated hFFA2 GTPγS incorporation (IC50 ~35 and 320 nM, respectively; [C3] = EC80, ~125 nM), as well as C3-induced hFFA2 G159E activity (IC50 ~400 nM). CATPB is shown to inhibit C3-induced intracellular ERK phosphorylation in hFFA2-expressing cells (IC50 ~3 μM against 10 mM C3).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The GPR43 (FFA2) Agonist controls the biological activity of GPR43. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. | description ≥98% (HPLC), solid | description - |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color white | color white to off-white | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?