Saltar a
SML1772
Givinostat hydrochloride hydrate
≥95% (HPLC), HDAC inhibitor, powder
Sinónimos:
Diethyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenyl carbamoyloxymethyl)-naphthalen-2-yl methyl]-ammonium chloride, ITF2357, N-[4-[(Hydroxyamino)carbonyl]phenyl]-carbamic acid, [6-[(diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl ester hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
142,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
571,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27N3O4 · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
475.97
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Givinostat hydrochloride hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
InChI key
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Givinostat hydrochloride hydrate has been used as a histone deacetylase inhibitor to test its effect on the human immunodeficiency virus reactivation in CD4+ T-cell model.
Biochem/physiol Actions
Givinostat (ITF2357) is a hydroxamate HDAC inhibitor that inhibits class I and class II enzymes.
Givinostat (ITF2357) is a hydroxamate HDAC inhibitor that inhibits class I and class II enzymes. Givinostat posseses a very promising activity profile in multiple myeloma and acute myelogenous leukemia in vitro and in vivo. Givinostat also has anti-inflammatory activity and inhibits the secretion of the tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), IL-1, and IL-6. Givinostat has been in multiple Phase 2 studies for both inflammatory diseases (Duchenne Muscular Dystrophy , Juvenile arthritis, Polycythemia Vera) and blood cancers (myelomas and lymphomas).
Givinostat is known to mediate the reduction of the human immunodeficiency virus release in macrophages.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0853SML0272SML1925
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)