Saltar a
SML1761
AA-CW236
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(2-(5-(Chloromethyl)-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
463,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16ClF3N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
400.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CCN2N=NC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=C2CCl)C(C)=NO1
InChI
1S/C17H16ClF3N4O2/c1-10-14(11(2)27-23-10)7-8-25-15(9-18)16(22-24-25)12-3-5-13(6-4-12)26-17(19,20)21/h3-6H,7-9H2,1-2H3
InChI key
MPDMMSRZEHOFPA-UHFFFAOYSA-N
Application
AA-CW236 has been used as an inhibitor of m6G DNA methyltransferase in mouse embryo fibroblasts.
Biochem/physiol Actions
AA-CW236 is a cell-permeable chloromethyl triazole (CMT) derivative that acts as a non-pseudosubstrate inhibitor against human O(6)-alkylguanine DNA methyltransferase (MGMT) by targeting MGMT active site Cys145 for covalent modification (KI = 24 nM, kinact = 0.03/min), displaying little affinity toward cysteines from other cellular proteins. AA-CW236 pretreatment (1 μM) effectively prevents MGMT from repairing DNA damage, causing significantly more upregulated O6-alkylguanine accumulation than the pseudosubstrate inhibitor Lomeguatrib (1 μM) when co-administered with the DNA-alkylating agent Temozolomide/TMZ (300 μM) in MCF-7 cells. Likewise, AA-CW236 is shown to boost TMZ toxicity in Caco-2 cultures (IC50 = 227 and 673 μM, respectively, with or without 3 μM AA-CW236 co-treatment).
AA-CW236 is a cell-permeable chloromethyl triazole (CMT) derivative that acts as a non-pseudosubstrate inhibitor against human O(6)-alkylguanine DNA methyltransferase (MGMT).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0586HPA032135SAB5700650
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)