Saltar a
SML1759
CD1530
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(6-Hydroxy-7-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-2-naphthalenyl)-benzoic acid, CD-1530
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
123,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
504,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
398.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC2=C(C=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C=C2)C=C1C4(C[C@H](C5)C6)C[C@H]6C[C@H]5C4
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-12-22-6-5-21(19-1-3-20(4-2-19)26(29)30)10-23(22)11-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
VCQGNUWOMLYNNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CD1530 is a potent and selective agonist of retinoic acid receptor RARγ with Kd values of 150, 1,500, and 2,750 nM for RARγ, RARβ, and RARα receptors, respectively. In various studies, CD1530 has been shown to preserve human tendon stem cell characteristics, promote repair of injured skeletal muscle, and in combination with bexarotene to inhibit oral carcinogenesis.
CD1530 is a potent and selective agonist of retinoic acid receptor RARγ.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2034SML1799SML0177
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)