Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 84,80 € 72,08 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 345,00 € 293,25 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H13F3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
414.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
72,08 €
Precio de catálogo84,80 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4c3cccc4
InChI
1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
InChI key
ANMLJLFWUCQGKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Talniflumate is an orally available, potent and selective inhibitor of core mucin-synthesizing enzyme GCNT3 (core 2 b-1,6 N-acetylglucosaminyltransferase). Talniflumate decreases GCNT3 expression and production of mucins in vivo and in vitro. Talniflumate improves responsiveness of pancreatic tumors to gefitinib. Talniflumate is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) blocker.
Talniflumate is an orally available, potent and selective inhibitor of core mucin-synthesizing enzyme GCNT3.
Talniflumate is a phthalidyl ester of niflumic acid. It acts as an anti-inflammatory molecule and a mucoregulator. Talniflumate is used as a potent therapeutic for cystic fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Talniflumate also inhibits the calcium-activated chloride channel hCLCA function, which is involved in mucus overproduction.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?