This product has not been analyzed for stability with repetitive freeze thaw cycles. Kindly generate aliquots to avoid product failure caused by repeated freezing and thawing.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 106,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 429,00 € |
Acerca de este artículo
106,00 €
Nombre del producto
Eupatilin, ≥98% (HPLC)
biological source
(Isolated from Artemisia sp.)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI key
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description ≥97% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eupatilin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Peut on congeler et décongeler plusieurs fois l'eupatilin sans affecter son activité ?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-