Merck
SML1688
Sigma-Aldrich
KT172
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2-Benzylpiperidin-1-yl)(4-(2′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, Cravatt Reagent, [4-(2′-Methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl][2-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-methanone
Seleccione un Tamaño
5 MG
102,00 €
25 MG
300,00 €
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
102,00 €
25 MG
300,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H28N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
452.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=C(OC)C=CC=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H28N4O2/c1-34-27-13-6-5-12-25(27)22-14-16-23(17-15-22)26-20-32(30-29-26)28(33)31-18-8-7-11-24(31)19-21-9-3-2-4-10-21/h2-6,9-10,12-17,20,24H,7-8,11,18-19H2,1H3
Clave InChI
MXVVJNJNDCJCFS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
KT172 is a Diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor selective for DAGLβ.
KT172 is a Diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor selective for DAGLβ. Diacylglycerol lipases DAGLα and DAGLβ are serine hydrolases that biosynthesize the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). A lack of selective inhibitors has hampered study of these lipases. KT172 is a new potent and selective DAGLβ inhibitor with an IC50 of 60 nM for recombinant DAGLβ vs 140 nM for DAGLα, although it is not active against DAGLα in vivo, and negligible activity against FAAH, MGLL and ABHD11, other key enzymes involved in endocannabinoid signaling or against cytosolic phospholipase A2 (cPLA2 or PLA2G4A). The main off target inhibition against ABHD6 (IC50 values of 5 nM) can be controlled for by use of the related compounds, KT195 SML1308 or KT185 SML1249, potent and selective ABDH6 inhibitors with negligible activity against DAGLβ. KT172 disrupts the lipid network involved in macrophage inflammatory responses, lowering 2-AG, as well as arachidonic acid and eicosanoids, in mouse peritoneal macrophages.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)