Saltar a
SML1685
Ribocil-C
≥98% (HPLC), Riboflavin riboswitch inhibitor, powder
Sinónimos:
2-[(3S)-1-[[1-(2-Pyrimidinyl)-1H-imidazol-4-yl]methyl]-3-piperidinyl]-6-(2-thienyl)-4(3H)-pyrimidinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
129,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
534,00 €
453,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21N7OS
Número CAS:
Peso molecular:
419.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ribocil-C, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC([C@@]2([H])CCCN(CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)C2)=NC(C5=CC=CS5)=C1
Biochem/physiol Actions
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches. Riboswitches are cis regulatory elements present in non-coding RNA that specifically bind to natural ligands to regulate gene expression. Ribocil-C blocks the flavin mononucleotide riboswitch-mediated expression of the ribB gene, which is required for riboflavin biosynthesis, with an IC50 value of 23 nM. Ribocil-C inhibited bacterial cell growth of E. coli MB5746 and bacterial burden in a mouse E. coli septicaemia model of infection.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1276SML2929SML2212
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)