Saltar a
SML1652
RGFP966
≥98% (HPLC), Thyroid hormone, powder
Sinónimos:
(2E)-N-(2-Amino-4-fluorophenyl)-3-[(2E)-1-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-propenamide, (E)-N-(2-amino-4-fluorophenyl)-3-(1-cinnamyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylamide, RGFP 966
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
143,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
472,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19FN4O
Número CAS:
Peso molecular:
362.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
RGFP966, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(F)=CC=C1NC(/C=C/C(C=N2)=CN2C/C=C/C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H19FN4O/c22-18-9-10-20(19(23)13-18)25-21(27)11-8-17-14-24-26(15-17)12-4-7-16-5-2-1-3-6-16/h1-11,13-15H,12,23H2,(H,25,27)/b7-4+,11-8+
InChI key
BLVQHYHDYFTPDV-VCABWLAWSA-N
Biochem/physiol Actions
RGFP966 is a selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3) with an IC50 value of 80 nM and no inhibition of any other HDACs at concentrations up to 15 μM. In mouse studies, RGFP966 facilitated extinction of cocaine-seeking behavior and enhanced long-term object memory acquisition and consolidation. In a rat study, RGFP966 ameliorated amyloid-β oligomer-induced synaptic plasticity impairment. RGFP966 was also found to reduce proliferation and inducd differentiation in mouse lymphoid and myeloid malignancies.
RGFP966 is a selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3).
RGFP966 changes signal-specific primary auditory cortical plasticity. It is highly effective in cardiomyopathy-associated pathologies.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M1824SML2689SML1241
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)