Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 77,80 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 315,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2S2
Número CAS:
Peso molecular:
236.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
77,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(SC)NCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C11H12N2S2/c1-15-11(14)13-7-8-6-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-6,12H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QYKQWFZDEDFELK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brassinin is a phytoalexin isolated from cruciferous vegetables that exhibits anticancer, chemopreventive, antiproliferative and antifungal activities.
Brassinin is a phytoalexin isolated from cruciferous vegetables that exhibits anticancer, chemopreventive, antiproliferative and antifungal activities. In lung cancer cells, brassinin inhibits constitutive and IL-6-inducible STAT3 signaling through modulation of PIAS-3 and SOCS-3. It appears that brassinin induces apoptosis in PC-3 prostate cancer cells via the suppression of PI3K/Akt/mTOR/S6K1 signaling.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) |
| color white to beige | color - | color white to beige | color light orange to dark orange |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?