Saltar a
SML1619
Tazarotenic acid
≥98% (HPLC), powder, retinoid receptor (RAR) agonist
Sinónimos:
6-(2-(4,4-Dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinic acid, 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid, AGN 190299, AGN-190299, Tazarotene acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
138,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
543,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
323.41
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tazarotenic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCSC2=C1C=C(C#CC3=CC=C(C(O)=O)C=N3)C=C2
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
IQIBKLWBVJPOQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR) that binds to RARα, RARβ, and RARγ. Tazarotenic acid relatively selective activates RARβ and RARγ. Tazarotenic acid is a first xenobiotic substrate of human retinoic acid hydroxylase CYP26A1 and CYP26B1.
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR).
Tazarotene is transformed to tazarotenic acid with the help of esterases. Tazarotenic acid regulates the pathogenic aspects of psoriasis through normalizing abnormal keratinocyte differentiation. It possesses strong anti-hyperproliferative effects in skin and reduces inflammation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T708016433801643382
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
white to very faintly yellow
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)