Saltar a
SML1570
Arglabin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3aR,4aS,6aS,9aS,9bR)-5,6,6a,7,9a,9b-Hexahydro-1,4a-dimethyl-7-methylene-3H-oxireno[8,8a]azuleno[4,5-b]furan-8(4aH)-one, 1(R),10(S)-Epoxy-5(S),5(S),7(S)-guaia-3(4),11(13)-dien-6,12-olide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,20 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
246.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
89,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
semisynthetic (from parthenolide)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@@]1(CC[C@@H]4[C@H](OC(=O)C4=C)[C@@H]3C(=CC2)C)C
InChI
1S/C15H18O3/c1-8-4-7-15-11(8)12-10(9(2)13(16)17-12)5-6-14(15,3)18-15/h4,10-12H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,12-,14-,15+/m0/s1
InChI key
UVJYAKBJSGRTHA-ZCRGAIPPSA-N
Biochem/physiol Actions
Arglabin is a natural product with antitumor and anti-inflammatory activity. Arglabin competitively inhibits the binding of farnesyl diphosphate to farnesyl transferase (FTase), preventing the activation of RAS proto-oncogene by preventing the incorporation of farnesyl pyrophosphate into human H-ras proteins. Arglabin is also an inhibitor of the NLRP3 inflammasome. Arglabin reduces inflammation and plasma lipids and has shown a marked reduction in atherosclerotic lesions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1096586PHR3819L109
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
white
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)