Saltar a
SML1561
LP-211
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(4-Biphenyl-2-yl-piperazin-1-yl)-hexanoic acid 4-cyano-benzylamide, N-(4-Cyanophenylmethyl)-4-(2-diphenyl)-1-piperazinehexanamide, N-[(4-Cyanophenyl)methyl]-4-[1,1′-biphenyl]-2-yl-1-piperazinehexanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
133,00 €
113,05 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
534,00 €
453,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H34N4O
Número CAS:
Peso molecular:
466.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
113,05 €
Precio de catálogo133,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
InChI
1S/C30H34N4O/c31-23-25-14-16-26(17-15-25)24-32-30(35)13-5-2-8-18-33-19-21-34(22-20-33)29-12-7-6-11-28(29)27-9-3-1-4-10-27/h1,3-4,6-7,9-12,14-17H,2,5,8,13,18-22,24H2,(H,32,35)
InChI key
BQEDZLDNNBDKDS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LP-211 is a brain penetrant selective agonist for the serotonin 5-HT7 receptor with a Ki value of 0.58 nM at rat cloned 5-HT7 receptors, and >300-fold selectivity over the 5-HT1A receptor. The 5-HT7 receptor is involved in a variety of central nervous system functions including circadian rhythm, sleep, thermoregulation, nociception, and memory, and appears to be involved in cognitive disorders, anxiety, and depression. LP-211 has been used as a selective 5-HT7 receptor agonist in multiple models including studies as a potential therapeutic agent in models of Rett syndrome and Fragile X Syndrome.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L9793SML1170SML0662
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: ≥2 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
colorless
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)