The solubility of the product in DMSO is 20 mg/mL and the solution is clear. Additionally, it exhibits slight solubility in DMSO, ethanol, and methanol.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 265,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 869,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
304.38
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
265,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Estetrol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(O)=CC=C3[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
InChI
1S/C18H24O4/c1-18-7-6-12-11-5-3-10(19)8-9(11)2-4-13(12)14(18)15(20)16(21)17(18)22/h3,5,8,12-17,19-22H,2,4,6-7H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
AJIPIJNNOJSSQC-NYLIRDPKSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Estetrol (E4, 15α-Hydroxyestriol) is an estrogen steroid hormone produced exclusively during pregnancy by the fetal liver.
Estetrol (E4, 15α-Hydroxyestriol) is an estrogen steroid hormone produced exclusively during pregnancy by the fetal liver. Estetrol is a selective estrogen receptor modulator (SERM) with potent estrogenic effects on vaginal mucosa, bone and brain, neutral effect on liver, and anti-estrogen effects on breast tissue. Estetrol has higher affinity for ERα over ERβ. Estetrol is being studied for its potential as a contraceptive, a drug for meopausal symptoms, and an anticancer agent.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the solubility of item SML1523, Estetrol?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-