Saltar a
SML1509
MK6-83
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
107,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
433,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
336.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)N3CCCCC3)c1[s]c(cc1)C
InChI
1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
InChI key
IRGYSXZCDAWOOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel.
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel. MK6-83 weakly activates TRPML mutants R403C or V446L. MK6-83 restores channel function and rescue disease associated abnormalities in mucolipidosis type IV (MLIV) patient cells.
MK6-83 is known to stimulate caspase-3-dependent apoptosis. It can also decrease the viability of cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0400SML1445SML0409
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to yellow-green
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)